Merck
W214520
Sigma-Aldrich
Ameisensäure-benzylester
natural, 97%, FG
Synonym(e):
Benzylformiat, NSC 8049
About This Item
Lineare Formel:
HCO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
FEMA-Nummer:
2145
Beilstein:
150-84-5
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.435
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
Dichte
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; pineapple; sweet
SMILES String
O=COCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8O2/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
InChIKey
UYWQUFXKFGHYNT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)