Merck
W214115
Sigma-Aldrich
Benzyl isobutyrate
natural (US), ≥97%, FG
Synonym(e):
Benzyl-2-methyl propionate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
FEMA-Nummer:
2141
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
301
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.426
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
floral; fruity; sweet
Qualität:
FG
Kosher
natural (US)
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Qualität
FG
Kosher
natural (US)
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
Dichte
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral; fruity; sweet
SMILES String
CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChIKey
UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)