Merck
W213306
Sigma-Aldrich
Benzoin resin absolute, Siam
natural
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2133
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Biologische Quelle
gum benzoin, Siam
Qualität
Kosher
natural
Ursprung
France origin
mp (Schmelzpunkt)
60-70 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
balsam
Angaben zur Herstellung
Extraction method: solvent extraction and distillation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)