Merck
W209000
Sigma-Aldrich
Angelica seed oil
natural, FG
Synonym(e):
Angelica oil
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2090
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Angelica archangelica
Qualität
FG
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Form
liquid
Zusammensetzung
Limonene, 2%
Brechungsindex
n20/D 1.486
Dichte
0.850 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
woody; pepper; sweet
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)