Merck
W206806
Sigma-Aldrich
Amyl formate
≥95%, FG
About This Item
Lineare Formel:
HCO2(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
FEMA-Nummer:
2068
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
497
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.159
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
Dichte
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
ethereal; earthy; fruity
SMILES String
[H]C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)