Merck
U806
Sigma-Aldrich
Undecanoic γ-lacton
99%
Synonym(e):
Aldehyd C14
Größe auswählen
100 ML
CHF 26.30
CHF 26.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 26.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 26.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
InChIKey
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the