TMT00237
3-Methylquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
O=C1C2=CC=CC=C2NC(N1C)=O
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-11-8(12)6-4-2-3-5-7(6)10-9(11)13/h2-5H,1H3,(H,10,13)
InChIKey
LFGZKCYBINPOTA-UHFFFAOYSA-N