Merck
THSD1140
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, inert titanium
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Größe auswählen
1 EA
CHF 658.00
CHF 658.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 658.00
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41103817
NACRES:
NB.51
CHF 658.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS D1140
L × Durchm.
116 mm × 9.2 mm
Allgemeine Beschreibung
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Rechtliche Hinweise
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)