Merck
THS04149
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, Pd black
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41103817
NACRES:
NB.51
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 04149
L × Durchm.
30 mm × 4 mm
Rechtliche Hinweise
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)