TEM-FFT400CU25
Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
Synonym(e):
FORMVAR SUPPORT FILM THIN BAR SQUARE 400 MESH CU GRIDS
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
Empfohlene Produkte
Verpackung
box of 25
Größe
400 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 10 nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper grid, 400 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)