Merck
Z569879
2mag MIXcontrol eco control unit for MIXdrive
AC/DC input 100 - 240 V AC (supplied with 2-pin Europlug, UK, US and Australian plugs)
Synonym(e):
control unit, power bank, power unit
Größe auswählen
1 EA
CHF 419.00
CHF 419.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 419.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
CHF 419.00
Check Cart for Availability
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
2mag 90100
Parameter
120-1.200 rpm speed
B × T × H
65 mm × 50 mm × 45 mm
Gewicht
0.50 kg
Ausgabe
10 W (stirring power)
Allgemeine Beschreibung
Control unit for small to medium volumes and the connection of one stirring dirve MIXdrive, 10W stirring power, speed range from 100 to 1,200 rpm, SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the stirring bar.
Interfaces: 0-10 volts, 4-20 mA, RS232, USB, Ethernet.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)