Merck
TEM-CFLF135CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper London Finder LF135 Grids
box of 50
Synonym(e):
CARBON LONDON FINDER GRIDS - CU,LF135, ET 50/BX
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-CFLF135CUUL ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
box of 50
Allgemeine Beschreibung
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported London finder (LF135) grids. Copper grid. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam. London finder grids are locator grids with reference/index on the grid.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)