Merck
TEM-CF200F2-CU-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Gilder Finder F2 Grids
Thick, size 200 mesh, box of 50
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-CF200F2-CU-TH ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
box of 50
Größe
200 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 10 nm thick film of pure carbon supported glider finder (F2) grids. Copper grid, 200 mesh. Gilder finder grids are locator grids with reference/index on the grid: 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. F2 type of design has thick bars dividing regions into 9 thin bar areas, which are identified by alphabetical letters located in the center of the grid.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)