Merck
TEM-76042-41
Sigma-Aldrich
Micronporous Silicon Nitride TEM Window Grids for Cryo-EM Suspension
50nm Thick, pack of 10
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-76042-41 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
pack of 10
Allgemeine Beschreibung
Silicon nitrode microporous TEM window with single square of 500x500 micron size, and 50 nm thick SiN. Plasma cleanable, less than 0.5nm variation in film thickness, tolerate temperatures above 1000 ˚C, provides flat, insulating and hydrophobic surfaces
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)