Merck
TEM-71165-50
Sigma-Aldrich
Cryogenic Grid Box Handling Tool
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-71165-50 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Allgemeine Beschreibung
This tool has one end which is threaded and fits into the center hole of the Cryogenic Grid Storage Box (where the screw goes in to secure the lid) for moving the box in and out of the cryogenic chamber.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)