Merck
T78603
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trimethylphenol
99%
Synonym(e):
Isopseudocumenol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3C6H2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
Beilstein:
2042210
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
9.75 mmHg ( 60 °C)
Assay
99%
bp
230-231 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
92-95 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c(C)c(O)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3
InChIKey
OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shu-Ling Lin et al.
Analytica chimica acta, 871, 57-65 (2015-04-08)
In this study, methacrylic acid (MAA) was incorporated with alkyl methacrylates to increase the hydrophilicity of the synthesized ethylene dimethacrylate-based (EDMA-based) monoliths for separating polar small molecules by capillary LC analysis. Different alkyl methacrylate-MAA ratios were investigated to prepare a