Merck
T40207
Sigma-Aldrich
o-Tolylhydrazin -hydrochlorid Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4NHNH2·HCl·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.63 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
mp (Schmelzpunkt)
187-190 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.Cl.Cc1ccccc1NN
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)