Merck
T154881
2,1,3-BENZOXADIAZOL-5-YLMETHYL 2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA[B]QUINOLINE-9-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H15N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.361
MDL-Nummer: