Merck
T11630
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrafluorbenzol
99%
Größe auswählen
5 G
CHF 69.00
CHF 69.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 69.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2F4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.07
Beilstein:
1910024
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 69.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
bp
95 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−42 °C (lit.)
Dichte
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H
InChIKey
SOZFIIXUNAKEJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1