Merck
SYNT120800
Synthware T-shaped connecting tube
hose connections 8 mm O.D.
Synonym(e):
Synthware T120800, T shape tube connector
Größe auswählen
1 EA
CHF 16.30
CHF 16.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 16.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 16.30
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware T120800
Allgemeine Beschreibung
Synthware T-shaped connecting tube is designed for use with flexible tubes and/or hoses.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)