Merck
SYNF984250
Synthware Kuderna-Danish flask
capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware F984250
Größe auswählen
1 EA
CHF 75.00
CHF 75.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 75.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 75.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Verbindung
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F984250
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Top joint is a 24/40 outer while the lower joint is a 19/22 inner.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)