Merck
SYNF891100
Synthware reaction tube with glass stopcock
100 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F891100
Größe auswählen
1 EA
CHF 85.00
CHF 85.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 85.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.51
CHF 85.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F891100
Kapazität
100 mL
100 mL
Allgemeine Beschreibung
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)