Merck
SYNF531050
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F531050, Schlenk flask
Größe auswählen
1 EA
CHF 118.00
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 118.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F531050
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)