Merck
SYNF321010
Synthware pear shaped flask
10 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonym(e):
Synthware F321010, glass column, column with stopcock
Größe auswählen
1 EA
CHF 27.50
CHF 27.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 27.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 27.50
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/10
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F321010
Kapazität
10 mL
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE –faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)