Merck
GF24152228
Platin
wire, 0.5 mm diameter, length 0.05 m, high purity 99.995%
Synonym(e):
PT005139
Größe auswählen
1 EA
CHF 316.00
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 316.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141734
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.995%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 241-522-28
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
Länge
0.05 m
Durchmesser
0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)