Merck
SYNC361730
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 13.4 mm, L 305 mm
Synonym(e):
Synthware C361730, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
CHF 115.00
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 115.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C361730
ID
13.4 mm
Länge
305 mm
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)