Merck
SYNC314125
Synthware reflux condenser with large cooling capacity
joint: ST/NS 24/40, coil L 125 mm, hose size 10 mm, Overall H 300 mm
Synonym(e):
Synthware C314125, coil-type condenser
Größe auswählen
1 EA
CHF 231.00
CHF 231.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 231.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 231.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C314125
Gesamt H
300 mm
Spirale L
125 mm
Schlauchgröße
10 mm
Allgemeine Beschreibung
Jacket has an O.D. of 40 mm while coil O.D. is 8 mm to provide maximum cooling capacity.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)