Merck
SYNC204400
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm
Synonym(e):
Synthware C204400, Straight condenser
Größe auswählen
1 EA
CHF 109.00
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 109.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C204400
Mantel L
400 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthware Liebig condenser features a 400 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (24/40) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)