Merck
SYNC154300
Synthware West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
Synonym(e):
Synthware C154300, glass West condenser
Größe auswählen
1 EA
CHF 106.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 106.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C154300
Mantel L
300 mm
Allgemeine Beschreibung
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)