Merck
SYNC104150
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 24/40, L 150 mm
Synonym(e):
Synthware C104150, distilling column, fractional column
Größe auswählen
1 EA
CHF 78.60
CHF 78.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 78.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 78.60
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C104150
Länge
150 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)