Merck
SYNB262910
Synthware bubbler with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 29/42, hose size 10 mm
Synonym(e):
Synthware B262910
Größe auswählen
1 EA
CHF 94.30
CHF 94.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 94.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 94.30
Check Cart for Availability
Verbindung
top joint: ST/NS29/42
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
B262910
Schlauchgröße
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthware bubbler has a small ball joint to prevent mineral oil being sucked back under sudden negative pressure in the system.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)