Merck
SYNA902440
Synthware Claisen distillation adapter with compression cap thermometer port
joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A902440, Glass Distillation Adapter Claisen Thermometer
Größe auswählen
1 EA
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 102.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A902440
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With threaded thermometer port, supplied complete with Nylon cap and Viton® O-ring to accommodate 6-7.5 mm O.D. thermometer.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)