Merck
SYNA892440
Synthware distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware 892440, bent distillation adapter
Größe auswählen
1 EA
CHF 57.50
CHF 57.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 57.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 57.50
Check Cart for Availability
Verbindung
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A892440
Allgemeine Beschreibung
With an inner drip joint at the bottom and an outer joint at the top.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)