Merck
SYNA882440
Synthware vacuum/inert gas adapter with T-bore glass stopcock
joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A882440, T-shape vacuum gas adapter
Größe auswählen
1 EA
CHF 122.00
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 122.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A882440
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 4 mm T-bore glass stopcock having constant pressure retention device or 2 mm T-bore 1:5 taper PTFE plug.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)