Merck
SYNA121922
Synthware vacuum transfer adapter with PTFE stopcocks
joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware A121922, glass vacuum transfer adapter
Größe auswählen
1 EA
CHF 165.00
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 165.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A121922
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 2 mm PTFE stopcock. For transfer of sensitive and hazardous solutions.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)