Wichtige Dokumente
SPC00024
tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
SMILES String
OCC1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-4-7(5-10)6-11/h7,11H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)