SLWSST304
Pyrex® Stopcocks, plain arms
T-Key bore, PTFE key, bore 4 mm , key
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware SST304
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE key
Hersteller/Markenname
SST304
SciLabware
Bohrung
4 mm , key
Olive AD × Dicke
10 mm × 1.5 mm
Absperrhahndurchm.
18.8 mm
Oberteil Durchm.
18 mm
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass and PTFE liquid pathway
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)