Merck
Z256773
Ace Zusatztrichter
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Größe auswählen
1 EA
CHF 540.00
CHF 540.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 540.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 540.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint ST/NS24/40
Beschreibung
threaded stopcock 0 to 5 mm orifice
Hersteller/Markenname
Ace Glass 729824
Kapazität
1,000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leicht zugänglicher, seitlich versetzter PTFE-Hahn. Mit Druckausgleich. Graduiert.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)