Merck
SLW3630/06
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
50 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 3
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3630/06
Größe auswählen
5 EA
CHF 247.00
CHF 247.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 247.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 247.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Hersteller/Markenname
3630/06
SciLabware
Kapazität
50 mL
50 mL
Scheibendurchm.
30 mm
Porengröße
grade 3 porosity
Allgemeine Beschreibung
The 40mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)