Merck
SLW3620/08
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 4
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3620/08
Größe auswählen
5 EA
CHF 229.00
CHF 229.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 229.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 229.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
3620/08
SciLabware
Kapazität
30 mL
30 mL
Scheibendurchm.
30 mm
Porengröße
grade 4 porosity
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)