Merck
SLW3450/02MP
Pyrex® Centrifuge tubes
ASTM Certified, conical base, 100 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3450/02MP
Größe auswählen
2 EA
CHF 162.00
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 162.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.11
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Materialien
conical base
Hersteller/Markenname
3450/02MP
SciLabware
Hals ID
17 mm
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with ASTM D96, D91, D-893 and D-1796
  • In accordance with standard methods of testing for water and sediment in petroleum products
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)