Wichtige Dokumente
SLW3151/04
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 5 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3151/04
Größe auswählen
CHF 67.30
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 67.30
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
Pyrex flask
Verbindung
joint ST/NS neck10/19
Leistungsmerkmale
class A USP/ISO/DIN tolerances
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 3151/04
Gesamt H
70 mm
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
- Complies with ISO 1042 and DIN 12664
- Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
- Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
- Conformity ′H′, certified
- Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
- Inscriptions in white enamel
- Polyethylene stopper
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)