Merck
SLW2115/04M
Pyrex® Weighing scoop
6 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 2115/04M
Größe auswählen
10 EA
CHF 269.00
CHF 269.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 269.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 269.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 2115/04M
Gesamt L
85 mm
Kapazität
6 mL
Allgemeine Beschreibung
Glass scoop
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g. volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)