Merck
SLW1660/08M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 45 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1660/08M
Größe auswählen
40 EA
CHF 317.00
CHF 317.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
40 EA
CHF 317.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.11
CHF 317.00
Check Cart for Availability
Materialien
round base
Hersteller/Markenname
1660/08M
SciLabware
Länge
90 mm
AD
30 mm
Kapazität
45 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)