Merck
SLW1531/08D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
500 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1531/08D
Größe auswählen
10 EA
CHF 681.00
CHF 681.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 681.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.17
CHF 681.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
1531/08D
SciLabware
Grundkörperdurchm.
89 mm
Flasche H
163 mm
Kapazität
500 mL
500 mL
Hals ID
23 mm
Olivenabmessungen
9 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)