Merck
SLW1541/22D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
20000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1541/22D
Größe auswählen
1 EA
CHF 605.00
CHF 605.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 605.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 605.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint side arm29/32
Hersteller/Markenname
1541/22D
SciLabware
Grundkörperdurchm.
288 mm
Flasche H
492 mm
Kapazität
20000 mL
20000 mL
Hals ID
59 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)