Merck
SLW1480/10D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 120 mm × 20 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1480/10D
Größe auswählen
10 EA
CHF 275.00
CHF 275.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 275.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 275.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1480/10D
Basis AD
114 mm
Durchm. × H
120 mm × 20 mm
Schalenkapazität
~220 mL
Oberteil ID
115 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Will withstand repeated autoclaving
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2