Merck
SLW1140/14D
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, with printed trace code
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1140/14D
Größe auswählen
10 EA
CHF 212.00
CHF 212.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 212.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 212.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Verbindung
joint neckWIDE-MOUTH
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated
without cap
with printed trace code
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1140/14D
Höhe
220 mm
Grundkörper AD
131 mm
Kapazität
1,000 mL
Hals ID
46 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with DIN ISO 24450
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)