Merck
SIK7124-10.4
Sigma-Aldrich
Oleoxein +
Größe auswählen
100 ML
CHF 402.00
CHF 402.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 402.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 402.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Anwendung
Water and oil repellent treatment for metals, metal oxides and alloys. Solution for nanocoating used to create omniphobic surfaces in electronic devices for passivation.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)