Merck
SIK2802-10
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiophene-2,5-dicarboxylic acid
≥97%
Größe auswählen
250 MG
CHF 160.00
1 G
CHF 453.00
CHF 160.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 160.00
1 G
CHF 453.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 160.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97%
SMILES String
S1C(CCC1C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C6H8O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
VZKPHLAASBCFGX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)